Documentos clave
U4753
Sigma-Aldrich
Urotensin II
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Ala-Gly-Thr-Ala-Asp-Cys-Phe-Trp-Lys-Tyr-Cys-Val [Disulfide bridge: 6–11]
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
El producto U4753 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)