TTR007
Iron TISSUE-TROL™ Control Slides
human liver containing intracellular or extracellular iron
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Histology slides with paraffin embedded section of from human liver containing intracellular or extracellular iron. Suitable for use with Iron Stain Procedure No. HT20.
Componentes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Iron Stain Procedure No. HT20.
Información legal
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable