Documentos clave
TRT50100
Lockable Narrow Lab Cart
white
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiales
white
fabricante / nombre comercial
TrippNT 50100
An × Al × P
12 × 36 × 19 in.
peso
42 lb
Descripción general
  • Only 12 inches wide
  • White polyethylene construction
  • Locking roll top door
  • 6 removable drawer/trays
  • Key lock with 2 keys
  • 3 inch nylon casters, 2 with brakes
  • Easy-to-grab handle for maneuvering
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)