Documentos clave
TMO6378-0004
Nalgene® safety waste funnel systems
polypropylene, diam. 5.5 in. , (14cm), case of 4 ea
Sinónimos:
Nalgene container filter, waste collection device
Seleccione un Tamaño
4 EACH
650,00 €
650,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EACH
650,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
650,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
descripción
Closure Size 38-430
envase
case of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6378-0004
Diámetro
5.5 in. , (14cm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Temporarily contain waste on the benchtop or under the lab hood using Thermo Scientific Nalgene Safety Waste Funnel Systems. Funnels feature the Easy Snap Safety Latch to minimize spillage if accidentally tipped over and a larger diameter funnel for easy pouring. The vent system helps reduce fumes and splashing while the removable neck screen traps large particles, like stir bars. Designed for solvent, chemical and biological waste, it is recommended for use with Nalgene containers
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)