Documentos clave
TMO568-0010
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 250 mL, polyethersulfone, pore size 0.1 μm, case of 12 ea
Sinónimos:
bottletop filtration system, sterile filtration
Seleccione un Tamaño
12 EACH
161,00 €
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EACH
161,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethersulfone
polyethersulfone membrane
envase
case of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 568-0010
filtro capacidad
250 mL
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Descripción general
Increase filtration efficiency by using the Nalgene® Rapid-Flow disposable filter units featuring the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination when filtering cell culture media, serum, additives and buffers. With a graduated upper chamber and Polyethersulfone (PES) membrane this filter unit offer higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)