Documentos clave
TMO369639
Nalgene® CryoBox
for 1.0-1.8 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 48 ea
Sinónimos:
cryovial storage box, freezer storage
Seleccione un Tamaño
48 EACH
806,00 €
806,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EACH
806,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.12
806,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cardboard
polycarbonate
envase
case of 48 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 369639
Descripción general
For ultra-low temperature storage of cryogenic vials in mechanical or liquid nitrogen freezers. Usable temperature range: −196 to +121 °C. Numbers molded into grid system in box correspond to numbers printed on lid. Lid is keyed to box so markings will always match. Boxes accept writing with markers.
Información legal
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)