Documentos clave
TMO3665-0050
Nalgene® economy graduated cylinder
PMP, volume 50 mL, case of 18 ea
Sinónimos:
PMP graduated cylinder, PMP graduated flask
Seleccione un Tamaño
18 EACH
234,00 €
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
18 EACH
234,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
234,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PMP
envase
case of 18 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 3665-0050
capacidad
50 mL
volumen
50 mL
Descripción general
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)