Documentos clave
TMO362004-9050
Nalgene® diagnostic bottle without cap
amber high-density polyethylene, volume 15 mL, case of 2000 ea
Sinónimos:
PPCO bottles, small volume bottle
Seleccione un Tamaño
2000 EACH
1090,00 €
1090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2000 EACH
1090,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1090,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
amber high-density polyethylene
envase
case of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 362004-9050
capacidad
15 mL
volumen
15 mL
Descripción general
Safely store and ship light-sensitive diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific Nalgene Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque amber high-density polyethylene bottles are for use with light sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)