Documentos clave
TMO312104-0032
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 1000 mL, natural, case of 50 ea
Sinónimos:
Nalgene bottle, plastic bottle
Seleccione un Tamaño
50 EACH
452,00 €
452,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EACH
452,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
452,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene
envase
case of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 312104-0032
capacidad
1000 mL
color
natural
Descripción general
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)