Documentos clave
TMO312089-0004
Nalgene® narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, size 125 mL, case of 500 ea
Sinónimos:
Nalgene bottle, plastic bottle
Seleccione un Tamaño
500 EACH
441,00 €
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
441,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
natural high-density polyethylene
envase
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 312089-0004
tamaño
125 mL
Descripción general
Store and ship light-sensitive reagents with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure. Ideal for diagnostics, biologicals, specialty chemicals, reagents, adhesives and veterinary pharmaceuticals, these high density polyethylene bottles are injection blow-molded for uniform wall thickness and strength. They meet USP light transmission standards and are bulk packed for packaging applications.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)