Documentos clave
TMO312002-9025
Nalgene® diagnostic bottle
natural high-density polyethylene, volume 8 mL, case of 2000 ea
Sinónimos:
PPCO bottles, small volume bottle with closure
Seleccione un Tamaño
2000 EACH
1410,00 €
1410,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2000 EACH
1410,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1410,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
natural high-density polyethylene
envase
case of 2000 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 312002-9025
capacidad
8 mL
volumen
8 mL
Descripción general
Sample, store and ship small volume, valuable reagents. Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure are durable, autoclavable and used in test kits and many small-volume applications. These natural, translucent polypropylene copolymer bottles feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. Bottles include linerless polypropylene closures that ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)