Documentos clave
TMO2401-0500
Nalgene® economy wash bottle
low-density polyethylene, volume 500 mL, unlabelled, case of 24 ea
Sinónimos:
LDPE flush bottle, LDPE wash bottle
Seleccione un Tamaño
24 EACH
193,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
193,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
low-density polyethylene
envase
case of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2401-0500
capacidad
500 mL
volumen
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Prevent separation when squeezing Thermo Scientific Nalgene LDPE Economy Wash Bottles, featuring a tight-fitting draw tube and closure. These low density polyethylene bottles are designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. Cut back tip to increase flow.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)