Documentos clave
TMO155361
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass
borosilicate glass, L × W 1 mm × 25 mm, chamber size 1, sterile, case of 96 ea
Sinónimos:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
Seleccione un Tamaño
96 EACH
1230,00 €
1230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 EACH
1230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
1230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
esterilidad
sterile
sterile
calidad
CE marked
envase
case of 96 ea
case of 96
fabricante / nombre comercial
Nunc 155361
L × An
1 mm × 25 mm
cámara tamaño
1
idoneidad
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
Descripción general
  • Excellent for confocal image analysis
  • Optimal for high-power inverted microscopic viewing
  • Chambered coverglass
  • The medium chamber is not removable
Información legal
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)