Documentos clave
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
Sinónimos:
Fisher’s base
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup