Saltar a
T9792
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Sinónimos:
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate, TNS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
162,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14NNaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
335.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6836595
162,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H15NO3S.Na/c1-12-2-6-15(7-3-12)18-16-8-4-14-11-17(22(19,20)21)9-5-13(14)10-16;/h2-11,18H,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
QZZGQOXRGFDEJP-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluorescent probe for the conformational state of proteins.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7086204340E8631
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)