Saltar a
E8631
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
Sinónimos:
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
231,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
565,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689521
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
quality
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E850604340K7125
format
neat
format
-
format
-
format
-
quality
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
quality
-
quality
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
quality
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)