T9632
Trizma® succinate
Sinónimos:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (titration)
formulario
crystalline powder
solubilidad
water: 1 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable