Merck
T8948
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride
99%
Sinónimos:
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride, TFMPP hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
133,00 €
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
133,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13F3N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
266.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
239-241 °C (lit.)
solubilidad
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
cadena SMILES
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
Clave InChI
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride is soluble in methanol:glacial acetic acid (1:1) at 25 mg/ml.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anne Zwartsen et al.
Neurotoxicology, 66, 87-97 (2018-03-25)
While the prevalence and the use of new psychoactive substances (NPS) is steadily increasing, data on pharmacological, toxicological and clinical effects is limited. Considering the large number of NPS available, there is a clear need for efficient in vitro screening
Ushtana Antia et al.
Journal of forensic sciences, 55(5), 1311-1318 (2010-06-11)
An LC-MS method was developed for benzylpiperazine (BZP) and trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP), constituents of "party pills" or "legal herbal highs," and their metabolites in human blood plasma. Compounds were resolved using a mixture of ammonium formate (pH 4.5, 0.01 M) and