Documentos clave
T8911
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
volume 0.5 mL, natural
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 30,000 × g
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 121.023 (EU)
Eppendorf® 022363611 (USA)
volumen
0.5 mL
color
natural
Características y beneficios
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)