Merck
739685
Sigma-Aldrich
Methylglyoxal-13C3 solution
20 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetylformaldehyde-13C3 solution, Pyruvaldehyde-13C3 solution, Pyruvic aldehyde-13C3 solution
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CO13CHO
Peso molecular:
75.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solution
concentración
20 wt. % in H2O
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13C](=O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
AIJULSRZWUXGPQ-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)