T8828
Monoclonal Anti-TIGAR antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 9C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-C12ORF5, Monoclonal Anti-Chromosome 12 open reading frame 5, Monoclonal Anti-TP53-Induced glycolysis and apoptosis regulator
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9C10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~30 kDa
reactividad de especies
monkey, human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C12orf5(57103)
Descripción general
Aplicación
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)