Merck
T8819
Sigma-Aldrich
TFIIB human
~5 units/μL, recombinant, expressed in E. coli, solution
Seleccione un Tamaño
50 UNITS
434,00 €
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 UNITS
434,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
434,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
solution
mol peso
~32 kDa
concentración
~5 units/μL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... GTF2B(2959)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
General transcription factor for RNA Polymerase II.
The amino terminal region of TFIIB contains a zinc ribbon fold composed of antiparallel Β strands. Mutational studies show that this domain is required for recruitment of RNA Pol II for transcriptional initiation. [1]
Definición de unidad
One gel shift unit is the amount of TFIIB required to form 0.2 pmol of TFIIB/TFIID/DNA complex as detected by gel shift.
Forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.1% Triton® X-100.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Hahn et al.
Genes & development, 14(6), 719-730 (2000-03-25)
The function of the conserved zinc-binding domains in the related Pol II- and Pol III-specific factors TFIIB and Brf was investigated. Three-dimensional structure modeling and mutagenesis studies indicated that for both factors, the functional surface of the zinc ribbon fold