T821020
dT Polystyrene column
configured for ABI 3900, 0.2μmol
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥97.0% (Nucleoside purity, reversed phase HPLC)
compatibilidad
configured for ABI 3900
temp. de almacenamiento
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)