Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 174,00 € |
0.5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 570,00 € |
Acerca de este artículo
174,00 €
Nombre del producto
Staphylococcal enterotoxin A from Staphylococcus aureus,
contains
sodium phosphate buffer as balance
Quality Segment
composition
Protein, ~10% Lowry
availability
not available in USA
impurities
Staphylococcal enterotoxin B (SEB), essentially free
solubility
H2O: complete 1 mg/ml, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description clone SEB4, purified from hybridoma cell culture | description fractionated antiserum, lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: complete 1 mg/ml, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| contains sodium phosphate buffer as balance | contains sodium phosphate buffer as balance | contains - | contains - |
| availability not available in USA | availability not available in USA | availability - | availability - |
| composition Protein, ~10% Lowry | composition Protein, ~25% Lowry | composition - | composition - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?