Saltar a
T7392
D-(−)-Threose
≥60%, syrup
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
120.10
EC Number:
202-418-0
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721696
MDL number:
form
syrup
Quality Segment
optical activity
[α]20/D -16.4 to -9.8 °, c = 2% (w/v) in water
concentration
≥60%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1COC(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-7H,1H2/t2-,3+,4?/m0/s1
InChI key
FMAORJIQYMIRHF-URORKIPUSA-N
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)