T7330
Teijin compound 1 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
N-[2-[[(3R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]2CCN(C2)Cc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H21ClF3N3O2.ClH/c22-17-6-4-14(5-7-17)12-28-9-8-18(13-28)27-19(29)11-26-20(30)15-2-1-3-16(10-15)21(23,24)25;/h1-7,10,18H,8-9,11-13H2,(H,26,30)(H,27,29);1H/t18-;/m1./s1
Clave InChI
PGUQBBISBKGQDC-GMUIIQOCSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.