T5537
Triethylene glycol dimethacrylate
~95% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~95% (GC)
contiene
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Clave InChI
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
332.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
167 °C - closed cup