Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na5P3O10
Número CAS:
Peso molecular:
367.86
EC Number:
231-838-7
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥90%
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy
suitability
suitable for photographic applications
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChI key
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Other Notes
Straight chain phosphates
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium triphosphate pentabasic
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?