Merck
T4631
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester
~98% (Any lower purity will be indicated on the label)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14F6N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
352.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Nombre del producto
N,N′-Bis(trifluoroacetyl)-L-lysine methyl ester, ~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
Ensayo
~98% (Any lower purity will be indicated on the label.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6N2O4/c1-23-7(20)6(19-9(22)11(15,16)17)4-2-3-5-18-8(21)10(12,13)14/h6H,2-5H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
Clave InChI
RENGOOCYAJRSCR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)