T4521
Triphenylmethane
~90%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~90%
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
densidad
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clave InChI
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable