T3879
L-Tyrosinamide
≥98% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
product name
L-Tyrosinamide,
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
powder
color
white to off-white
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O2/c10-8(9(11)13)5-6-1-3-7(12)4-2-6/h1-4,8,12H,5,10H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1
Clave InChI
PQFMNVGMJJMLAE-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable