T2700
TWEEN® 20
meets EP testing specifications
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets EP testing specifications
descripción
non-ionic
formulario
liquid
mol peso
~1228
composición
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.059 mM
temperatura de transición
cloud point 76 °C
densidad
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves