Saltar a
V900548
TWEEN® 20
Vetec, reagent grade, 40%
Sinónimos:
Monolaurato de sorbitán polietilenglicol, Monolaurato de sorbitán polioxietileno
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
80,50 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
80,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
description
non-ionic detergent
product line
Vetec
assay
≥40%
form
viscous liquid
mol wt
~1228
concentration
40%
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
viscosity
400 mPa.s(25 °C)
mp
98.9 °C
solubility
water: 0.0002 g/L at 20 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Detergente no iónico
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
655204655205P6585
description
Vetec, reagent grade, 40%
description
Detergent, Molecular Biology Grade, Specific gravity: 1.100-1.110 (20°C).
description
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
description
Low-peroxide; Low-carbonyls
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
grade
reagent grade
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, RNA extraction: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥40%
assay
-
assay
-
assay
-
product line
Vetec
product line
-
product line
-
product line
-
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
mol wt
~1228
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>298.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 148 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)