Documentos clave
T2447
Sigma-Aldrich
Tissue protein, nuclear
from mouse skeletal muscle
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.81
origen biológico
mouse skeletal muscle
Nivel de calidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Highly purified nuclear protein from whole tissue homogenates. Useful in electrophoresis, Western blotting, immunoassay, and other applications requiring source-specific, non-denatured protein.
Forma física
0.5 mg protein (approx. 3 mg protein/mL) in a solution containing 20 mM HEPES, pH 7.9, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM EDTA, 420 mM NaCl, 25% glycerol, and a cocktail of protease inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)