T2143
trans-11-Tetradecenyl acetate
~97%
Sinónimos:
(E)-11-TDA, E-11-TDA
About This Item
Productos recomendados
Análisis
~97%
formulario
solid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC\C=C\CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5H,3,6-15H2,1-2H3/b5-4+
Clave InChI
YJINQJFQLQIYHX-SNAWJCMRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup