Saltar a
B7313
L-BNP trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ser-Pro-Lys-Met-Val-Gln-Gly-Ser-Gly-Cys-Phe-Gly-Leu-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser-Gly-leu-Gly-Cys-Lys-Val-Leu-Arg-Arg-His [Disulfide Bridge: 10-26] trifluoroacetate salt, [Leu13]-BNP trifluoroacetate salt, [Leu13]-Brain Natriuretic Peptide-32 trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
488,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C143H243N47O42S4 · xC2HF3O2
Peso molecular:
3421.01 (free base basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
488,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
L-BNP (Arg13Leu-BNP) is a substituted Brain Natiuretic Peptide with discriminate guanylyl cyclase activator.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3198SML2627C8749
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
colorless to light yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)