Merck
T111N8-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dT RayDite
Sinónimos:
NPPOC-dT Amidite, NPPOC-dT Phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H40N5O10P
Número de CAS:
Peso molecular:
649.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
tpo
for DNA synthesis, for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
envase
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
compatibilidad
screw cap bottle
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
Clave InChI
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
Información legal
This product and it use are covered under US Patent Number 5,763,599
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)