T1075
Anti-Tal (CS-15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Tsg101-associated ligase
Seleccione un Tamaño
482,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
482,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 84 kDa
reactividad de especies
rat, canine, human, mouse
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse brain S1 cytosolic fraction
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human epitheloid carcinoma HeLa cell line and also canine kidney MDCK cell line
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of rat brain S1 cytosolic fraction
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LRSAM1(90678)
mouse ... Lrsam1(227738)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)