T0888
Glycerol trihexanoate
~99%
Sinónimos:
1,2,3-Tricaproylglycerol, Glycerol tricapronate, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Análisis
~99%
formulario
liquid
densidad
0.98 g/mL (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
Clave InChI
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves