Saltar a
T2630
Glyceryl tripalmitoleate
≥98%, liquid
Sinónimos:
TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/16:1(9Z)), Tripalmitolein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
64,50 €
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
413,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H92O6
Número CAS:
Peso molecular:
801.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
64,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
InChI
1S/C51H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h19-24,48H,4-18,25-47H2,1-3H3/b22-19-,23-20-,24-21-
InChI key
SKGWNZXOCSYJQL-BUTYCLJRSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T8127T7752T7379
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant oil (sunflower)
assay
≥98%
assay
≥85%
assay
-
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)