Documentos clave
T0652
SAFC
Tunicamycin A2 homolog
~90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H60N4O16
Número de CAS:
Peso molecular:
816.89
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~90% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(2)43)29(49)28(48)22(18-42)55-35)17-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-16-15-24(46)40-37(41)53/h13-16,20-22,25-36,42,44,47-52H,3-12,17-18H2,1-2H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b14-13+
Clave InChI
MMDMXWRRAOLMDC-BUHFOSPRSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)