Documentos clave
SYNS386150
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Sinónimos:
Synthware S386150, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
11,20 €
11,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
11,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
11,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
needle female luer lock
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech S386150
D.E. × L
0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip
Descripción general
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 150mm
Aplicación
kemetch; synthware; needle; extended length
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)