Documentos clave
SYND281005
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 5 mL
Sinónimos:
Synthware D281005
Seleccione un Tamaño
1 EACH
28,50 €
28,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
28,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
28,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech D281005
botella capacidad
5 mL
volumen
5 mL
Descripción general
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 5mL, 80mm
Aplicación
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)