SRP8057
Tim-4 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
T-cell membrane protein 4, TIM4, TIMD4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in CHO cells
Análisis
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
monomer 58 kDa by calculation
envase
pkg of 100 μg
impurezas
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TIMD4(91937)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable