Documentos clave
SRP8008
Sigma-Aldrich
FTO mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EC 1.14.11, FATSO, Fat mass and obesity-associated protein, Preadipocyte factor 1
Seleccione un Tamaño
10 μG
351,00 €
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
351,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
etiqueta
His tagged
Ensayo
>90% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
~55 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
≥0.2 mg/mL
impurezas
<1 EU/μg endotoxin, tested
color
clear
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Fto(26383)
Descripción general
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ′fused toes′ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.
Forma física
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Otras notas
Mouse FTO (aa 2-502) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)