Documentos
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Análisis
>90% (SDS-PAGE)
formulario
liquid
mol peso
~70 kDa by SDS-PAGE
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentración
≥0.2 mg/mL
impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
clear
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... DLK2(65989)
Descripción general
DLK2 regulates adipogenesis.
Forma física
Solution in PBS.
Otras notas
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable