SRP6586
Histone H3 (1-136) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Histone H3/I, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥95% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized powder
mol peso
15.5 kDa (1-136 aa)
envase
pkg of 100 and 250 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... HIST1H3A(8350)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable