SRP6548
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
AAG4, CLI, Clusterin Apolipoprotein J, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, TRPM2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
51.1 kDa (23-449 aa with a C-terminal His-tag.)
envase
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CLU(1191)
Descripción general
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable