Documentos clave
SRP6529
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
EC 2.7.1.23, NADK, Poly (P)/ATP NAD Kinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
monomer ~50 kDa (monomer.Human full length NAD kinase aa 1- 446 is fused at the N-terminus to a His-tag.)
envase
pkg of 10 μg
concentración
1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NADK(65220)
Descripción general
NAD kinase is localized to mitochondria and cytosol.[1] The gene is mapped to human chromosome 1p36.33.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NAD kinase EC 2.7.1.23 catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which acts as an electron donor for biosynthetic reactions upon reduction.[3] NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Forma física
1 mg/mL of ammonium sulphate suspension.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Significance of Ser-188 in human mitochondrial NAD kinase as determined by phosphomimetic and phosphoresistant amino-acid substitutions.
Kawabata Y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 468(4), 691-695 (2015)
Enzymology of NAD+ homeostasis in man.
Magni G, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 61(1), 19-34 (2004)
Leonardo A Meza-Zepeda et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 12(2), 553-563 (2008-04-19)
The potential use of human mesenchymal stem cells for therapeutic applications implies large scale in vitro culture, increasing the probability of genetic instability and transformation. We examine here the incidence of unbalanced and balanced chromosome rearrangements in polyclonal and single