SRP6465
Lipocalin-2/LCN2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
24p3, MSFI, NGAL, Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin, Oncogene 24p3, Siderocalin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 22 kDa
observed mol wt 23-25 kDa (DTT reduced. Gln 21 is the predicted N-terminal.)
envase
pkg of 10 and 50 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LCN2(3934)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)